Documenti fondamentali
CDS022484
Sigma-Aldrich
(R)-3-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-propionic acid
Scegli un formato
100 MG
242,00 €
242,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
242,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H21NO6
Peso molecolare:
431.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
242,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
AldrichCPR
Stato
solid
Stringa SMILE
OC([C@H](NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)CC4=CC=C5OCOC5=C4)=O
InChI
1S/C25H21NO6/c27-24(28)21(11-15-9-10-22-23(12-15)32-14-31-22)26-25(29)30-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-10,12,20-21H,11,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t21-/m1/s1
DBRIPJFWEWCYMW-OAQYLSRUSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)