CDS006284
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ol
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Oc1cccc2nsnc12
InChI
1S/C6H4N2OS/c9-5-3-1-2-4-6(5)8-10-7-4/h1-3,9H
HYQIDLQSPAWDSE-UHFFFAOYSA-N