CDS002035
1-Thiophen-2-yl-ethylamine
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
NC(C)C1=CC=CS1
InChI
1S/C6H9NS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5H,7H2,1H3
LYJBVRVJQXVVPI-UHFFFAOYSA-N