Documenti fondamentali
CBR02477
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol hydrobromide
AldrichCPR
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
Stringa SMILE
OC1=CC=C2C(N=C(C)N2)=C1.Br
InChI
1S/C8H8N2O.BrH/c1-5-9-7-3-2-6(11)4-8(7)10-5;/h2-4,11H,1H3,(H,9,10);1H
VOYQQBCXANCREC-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)