Documenti fondamentali
C98802
Sigma-Aldrich
Cycloheptanol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Beilstein:
2036375
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. ebollizione
185 °C (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7-8H,1-6H2
QCRFMSUKWRQZEM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Leila Behrouzi et al.
Scientific reports, 10(1), 19378-19378 (2020-11-11)
Alcohol to aldehyde conversion is a critical reaction in the industry. Herein, a new electrochemical method is introduced that converts 1 mmol of alcohols to aldehydes and ketones in the presence of N-hydroxyphthalimide (NHPI, 20 mol%) as a mediator; this conversion is