C97482
trans,trans,cis-1,5,9-Cyclododecatriene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.507 (lit.)
P. ebollizione
231 °C (lit.)
Punto di fusione
−18 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1C\C=C\CC\C=C\CCC=C1
InChI
1S/C12H18/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2,7-10H,3-6,11-12H2/b2-1-,9-7+,10-8+
ZOLLIQAKMYWTBR-RYMQXAEESA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?