Documenti fondamentali
C97458
Sigma-Aldrich
Cyclododecanone
≥99%
About This Item
Formula condensata:
C12H22(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.30
Beilstein:
508621
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
P. eboll.
85 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Chao Qiu et al.
Carbohydrate polymers, 182, 75-80 (2017-12-28)
In comparison with natural α- and β-cyclodextrin (CD), γ-CD has attracted much attention due to their large hydrophobic cavities, high water solubility, and bioavailability. However, the production of γ-CD is still rather expensive and time-consuming. To overcome the high cost