C38907
4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
159-162 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(c(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3ClN2O6/c8-6-4(9(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)10(15)16/h1-2H,(H,11,12)
PCTFIHOVQYYAMH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3