Documenti
C301
Sigma-Aldrich
(+)-Camphene
technical grade, 80%
Sinonimo/i:
(1R)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
80%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]21/D +12.6°, c = 4 in ethanol
Impurezze
10% tricyclene
P. eboll.
159-160 °C (lit.)
Punto di fusione
40-50 °C (lit.)
Densità
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges