Documenti
C27204
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzylamine
95%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.60
Beilstein:
907186
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.562 (lit.)
P. eboll.
103-104 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5