C117404
Cyclopropanemethanol
98%
Sinonimo/i:
(Hydroxymethyl)cyclopropane, CPMO, Cyclopropyl carbinol, Cyclopropylmethanol
About This Item
Formula condensata:
C3H5CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
1846846
Numero MDL:
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?