Documenti fondamentali
C110604
Sigma-Aldrich
Cyclooctylamine
97%
Sinonimo/i:
Aminocyclooctane
About This Item
Formula condensata:
C8H15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.23
Beilstein:
2689120
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. eboll.
190 °C (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h8H,1-7,9H2
HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Stelios Eleftheratos et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(14), 4182-4187 (2010-06-24)
Interaction of aminoadamantanes with the influenza A virus M2 proton channel was analyzed by docking simulations of a series of synthetic aminoadamantane derivatives, of differing binding affinity, into the crystal structure of the transmembrane (M2TM) pore. The pore blocking model