C105104
2-Cyclohexylethanol
99%
Sinonimo/i:
(2-Hydroxyethyl)cyclohexane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. eboll.
206-207 °C/745 mmHg (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup