BR90454
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 500 mL, D × H 80 mm × 125 mm
Sinonimo/i:
PTFE, Sampling dippers
Scegli un formato
211,00 €
Scegli un formato
About This Item
211,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Produttore/marchio commerciale
BRAND 90454
D × alt.
80 mm × 125 mm
Capacità
500 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)