BR781320
BRAND® strips of 8 PCR tubes
colorless, without caps
Sinonimo/i:
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
Scegli un formato
96,60 €
Scegli un formato
About This Item
96,60 €
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
polypropylene tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
neck thread push fit
thin-walled
without caps
Confezionamento
pack of 125 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781320
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.2 mL
Volume d’esercizio
0.2 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)