Documenti fondamentali
BR780770
BRAND® screw caps with tamper evident screw cap for micro tubes
white
Sinonimo/i:
Accessories, Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Scegli un formato
1000 EA
275,00 €
275,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
275,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
275,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
white
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780770
Descrizione generale
Applications: -196 °C to +121 °C.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)