BR708124
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
Trace Analysis, 10 mL, PT/IR spring (Tantalum Spring), L 90 mm
Scegli un formato
83,80 €
Scegli un formato
About This Item
83,80 €
Materiali
ETFE cap
Produttore/marchio commerciale
BRAND 708124
Confezionamento
1 ea of
Lunghezza
90 mm
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)