Documenti fondamentali
BR708114
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
Organic, 5 and 10 mL, standard, L 105 mm
Scegli un formato
1 EA
70,80 €
70,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
70,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
70,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene cap
Produttore/marchio commerciale
BRAND 708114
Confezionamento
1 ea of
Lunghezza
105 mm
Capacità
5 and 10 mL
Descrizione generale
With recirculation valve
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)