Documenti fondamentali
BR705926
Pipetta multicanale BRAND® Transferpette® S
capacity (5-50 μL), 12-channel, adjustable volume, M12-50, DE-M
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
12-channel adjustable volume
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 705926
Capacità
(5-50 μL)
Categorie correlate
Descrizione generale
La pipetta a spostamento d′aria Transferpette S offre efficienza ed ergonomia nel lavoro con volumi grandi e piccoli. Il pipettaggio si esegue in tranquillità, anche durante sessioni prolungate, richiedendo poca forza e un tratto breve. Perfettamente ergonomica, la Transferpette S offre una comoda presa in qualunque posizione della mano, a destrimani e mancini, con mani piccole o grandi. Per il funzionamento della pipetta: impostazione del volume, pipettaggio, eiezione della punta, è sufficiente una sola mano, per cui non è necessario cambiare la presa. Inoltre è facile attivare la protezione dalle variazioni del volume con i guanti, mettendo al riparo il volume stabilito da modificazioni accidentali. La Transferpette S è dotata inoltre della tecnologia Easy Calibration, che facilita al massimo la calibrazione. consentendo di eseguirla senza strumenti. Una tabella di compatibilità indica la corrispondenza tra punte e dispositivi, per ordinare sempre le punte corrette.
Descrizione generale - Intervallo dei volumi della pipetta a canale singolo: da 0,1 μL a 10 mL - Intervallo dei volumi della pipetta multicanale: da 0,5 μL a 300 μmL- Tratto breve e ridotta forza per il funzionamento - Punta a cono universale - Completamente autoclavabile a 121 μC - Funzionamento con una sola mano per destrimani e mancini - Rotellina di regolazione del volume, stelo e protezione dalle variazioni del volume con codici colore - Inserimento ed eiezione delle punte facilitati dalle guarnizioni ad anello sulle pipette multicanale - Con la tecnologia Easy Calibration, semplice calibrazione senza strumenti - Stelo sottile per campionare da recipienti stretti (provette per centrifuga) - Temperatura di funzionamento da +15 μC a +40 μC - Pressione di vapore fino a 500 mbar - Viscosità fino a 260 mPa s
Efficiente: funzionamento con una sola mano
Flessibile: struttura ergonomica per mani di qualunque dimensione
Affidabile: la protezione dalle variazioni del volume impedisce modifiche accidentali
Caratteristiche e vantaggi
  • Efficient: one-hand operation
  • Flexible: ergonomic design for all hand sizes
  • Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)