Documenti fondamentali
BR704554
BRAND® seripettor® cap
for 25 mL
Sinonimo/i:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
Scegli un formato
1 EA
20,50 €
20,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
20,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
20,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Descrizione
cap for valve block
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 704554
Categorie correlate
Descrizione generale
The BRAND® Seripettor® cap is a polypropylene (PP) cap designed to securely close the valve block of the Seripettor® system. Engineered for durability and reliability, this cap is suitable for autoclaving, ensuring it can withstand high temperatures and sterilization processes. Its precise fit helps maintain the integrity of the system, making it an essential component.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)