BR704014
BRAND® bottle for dispensers
capacity 250 mL, without coating
Sinonimo/i:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Bottles, Dispensette®
Scegli un formato
7,98 €
Prezzo di listino8,40 €Scegli un formato
About This Item
7,98 €
Prezzo di listino8,40 €Prodotti consigliati
Materiali
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
Giunto
Joints threaded neck (GL32)
Caratteristiche
with cap
with PP screw cap GL32
without coating
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 704014
Capacità
250 mL
diam. × alt.
65 mm × 160 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)