BR466134
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 500 mL, 25 D 4
Sinonimo/i:
Filter, Filter funnel
Scegli un formato
157,00 €
Scegli un formato
About This Item
157,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
BRAND 466134
Capacità
500 mL
Diam. filtro
9.5 cm
Dimensione pori
10-16 μm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)