Documenti fondamentali
BR465424
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 125 mL, 17 D 4
Sinonimo/i:
Filter, Filter funnel
Scegli un formato
1 EA
96,20 €
96,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
96,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
96,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
BRAND 465424
Capacità
125 mL
Diam. filtro
6 cm
Dimensione pori
10-16 μm
Descrizione generale
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)