Documenti fondamentali
BR43228
BRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, uncalibrated
capacity 50 mL, borosilicate glass
Sinonimo/i:
Gay-Lussac
Scegli un formato
2 EA
82,90 €
82,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
82,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
82,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Giunto
joint ST/NS neck10/19
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 43228
Capacità
50 mL
Descrizione generale
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. Nominal capacity printed on the bottom.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.