Documenti fondamentali
BR36549
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask PUR-coated
joint: ST/NS 14/23, capacity 100 mL
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, PURprotect, Volumetric flasks
Scegli un formato
2 EA
71,70 €
71,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
71,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
71,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
polypropylene stopper
Giunto
joint: ST/NS14/23
Caratteristiche
accuracy class A
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 36549
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Borosilicate 3.3. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Including one batch certificate.
The PUR coating envelops the volumetric flasks like a protection skin. In the event of breakage, the safety coating helps contain the glass fragments. Compared to uncoated glass flasks the electrostatic charge is not increased. The light blue coating facilitates optical distinction. The maximum operating temperature at dry heat is 135°C (exposure time <30 min.).
Frequent autoclaving at 121°C reduces splintering protection. Cleaning up to max. 95°C.
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)