BR27829
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 2 mL , with 0.01 mL subdivisions, type 2
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
Scegli un formato
95,40 €
Scegli un formato
About This Item
95,40 €
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
agenzia
according to DIN 12 697
Caratteristiche
class AS
graduation
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27829
Campo di misura
accuracy: 0.1 mL
Capacità
2 mL , with 0.01 mL subdivisions
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.