Documenti fondamentali
BR143848
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 250 mL, GL 25 narrow neck
Sinonimo/i:
Bottles, PFA, Plastics, Wash bottles
Scegli un formato
1 EA
125,00 €
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
125,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Giunto
Joints threaded neck (GL 25)
Caratteristiche
label no label
vented
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 143848
Capacità
250 mL
diam. × alt.
61 mm × 157 mm
Raccordi
GL 25 narrow neck
Descrizione generale
Technical Grade-PFA, screw caps ETFE, with tubes FEP. These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process. Tips of wash tubes may be cut to increase flow rate. Withstands high temperatures and chemical attack.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)