Documenti fondamentali
BR140007
BRAND® separating funnel with screw cap
size 1000 mL, polypropylene
Sinonimo/i:
Funnels, Separating funnels
Scegli un formato
1 EA
224,00 €
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
224,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical PTFE stopcock
polypropylene
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 140007
Misura
1000 mL
Descrizione generale
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)