Documenti fondamentali
BR130238
BRAND® amber narrow-mouth bottle, LDPE, with screw cap
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
Bottles, Plastics
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
low-density polyethylene cap
round amber low-density polyethylene bottle
Giunto
Joints threaded neck (GL18)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 130238
Capacità
100 mL
diam. × alt.
45 mm × 106 mm
Descrizione generale
For storage of light-sensitive substances. With screw cap
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)