Documenti fondamentali
BR129754
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 500 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
low-density polyethylene bottle
round bottle
Giunto
Joints threaded neck (GL50)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 129754
Capacità
500 mL
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)