Documenti fondamentali
BR122520
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 25 mL
Sinonimo/i:
Bottles, Glass, Laboratory bottle
Scegli un formato
10 EA
96,50 €
96,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
96,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
96,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Giunto
Joints threaded neck (GL25)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable
graduations
with cap
Produttore/marchio commerciale
BRAND 122520
Capacità
25 mL
diam. × alt.
36 mm × 74 mm
Descrizione generale
Threaded to DIN ISO 4796. Studded base for stability and abrasion resistance. Graduated, with marking area. Screw cap and pouring ring PP. Autoclavable (121 °C).
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)