Documenti fondamentali
BR11511
BRAND® spare burette tip
for burette lengths 25 mL, clear borosilicate glass 3.3
Sinonimo/i:
Accessories, Burettes, Compact Burettes
Scegli un formato
1 EA
8,40 €
8,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
8,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
8,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 11511
Volume
25 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Spare burette tips for compact burette and compact automatic burette
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)