BR114521
BRAND® test tube, graduated, glass
capacity 25 mL, with PP-stopper NS 14/23
Sinonimo/i:
Test tubes, Tubes
Scegli un formato
158,00 €
Scegli un formato
About This Item
158,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
cap (taper)
colorless tube
polypropylene cap
round bottom
white cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations
neck thread Push fit
with PP-stopper NS 14/23
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 114521
Capacità
25 mL
diam. × lung.
17 mm × 220 mm
Raccordi
(NS 14/23)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- BRAND® graduated test tubes are versatile to fit most laboratory applications.
- Manufactured from clear borosilicate glass for easy viewing of contents.
- Includes a polypropylene cap for optimal sample recovery.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)