BR113941
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 16 mm × 160 mm, thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
Culture tubes, Tubes
Scegli un formato
89,60 €
Scegli un formato
About This Item
89,60 €
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 1,800 × g
neck thread external thread
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 113941
Lungh. × largh.
16 mm × 160 mm
Capacità
16 mL
20 mL
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent sample visibility
- Tight sealing screw caps
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)