Documenti fondamentali
BMSH2020
Benchmark RotoTherm Incubated Rotator with tube holders
AC/DC input 115 V
Sinonimo/i:
incubator, rotator, mixing, rocking, rototherm
Scegli un formato
1 EACH
718,00 €
718,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
718,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.13
718,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
positions <96
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H2020
Parametri
temp. range at Ambient +5 to 60 °C
Largh. × lungh. × alt.
30 cm × 22 cm × 23 cm
Descrizione generale
The RotoTherm series of incubated rotating mixers provide a wide range of mixing capabilities. Suitable for an array of laboratory applications including resuspension, protein binding, nucleic acid purification, histochemistry, hybridization etc, the mix
Applicazioni
Incubated mixing/rotating of tubes in 0.2ml to 50ml tubes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)