Documenti fondamentali
BMSE1200
Benchmark myGel InstaView Gel Tank with Blue LED Illuminator
AC/DC input 115 V
Sinonimo/i:
protein separation, gel imaging, gel casting, transillumination
Scegli un formato
1 EACH
826,00 €
826,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
826,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.13
826,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E1200
Descrizione generale
myGel InstaView Gel Tank allows users to view sample migration during electrophoresis. Includes gel tank, casting set, blue LED transilluminator, orange filter cover and imaging enclosure. Compatible with any basic power supply
Applicazioni
Electrophoresis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)