The beads are about 75% SiO2. The remaining 25% is oxides of K, Na, Mg, Al, Fe, etc.
BMSD113105
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 0.5 mm, acid washed
Sinonimo/i:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
Scegli un formato
266,00 €
Scegli un formato
About This Item
266,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
silica (glass)
Confezionamento
pkg of 200 g
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1131-05
Diam. particelle
0.5 mm
Compatibilità
BeadBug and BeadBlaster
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Is this pure silica (quartz) ?
1 risposta-