Documenti fondamentali
BMSBSWHEM
Benchmark Dry Bath Blocks
to hold, 48 X hematocrit tubes, 1.9 mm (not compatible with cover)
Sinonimo/i:
dry bath block, block heater block, drilled block
Scegli un formato
1 EACH
238,00 €
238,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
238,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NC.21
238,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
aluminum
Caratteristiche
to hold 48 X hematocrit tubes, 1.9 mm (not compatible with cover)
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BSWHEM
Descrizione generale
Blocks for Benchmark dry bath models available to hold all popular tube sizes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)