Documenti fondamentali
BLN00027
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Scegli un formato
1 G
1.340,00 €
1.340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
1.340,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrClN3
Peso molecolare:
232.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
1.340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
ClC1=CC(NN=C2Br)=C2C=N1
InChI
1S/C6H3BrClN3/c7-6-3-2-9-5(8)1-4(3)10-11-6/h1-2H,(H,10,11)
ZBIZWQVFHBHLKC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)