Documenti fondamentali
BAH500250544
SP Bel-Art® Glove Box Economy Sleeved Gloves for 8 in. Glove Ports
size 9 medium
Sinonimo/i:
glove box
Scegli un formato
1 EACH
389,00 €
389,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
389,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
389,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
black neoprene
Misura
8 in. (Glove port)
9 medium
Confezionamento
pkg of 1 pair
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H50025-0544
Categorie correlate
Descrizione generale
One piece, bonded neoprene protection against liquid or gas penetration.
Caratteristiche e vantaggi
  • Use series 50029 for glove boxes with 6” glove ports (F50030-0000, F50028-2000)
  • Use series 50025 for glove boxes with 8” glove ports (H50026-0000)
  • Requires clamping rings to hold gloves in place
  • Sold in pairs
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)