Documenti fondamentali
BAH372600000
SP Bel-Art® Liquid Nitrogen Cooled Mortar with handle
stainless steel (with polyethylene housing), diam. × H 16.5 cm (6.5 in.) × 11.4 cm (4.5 in.)
Scegli un formato
1 EACH
481,00 €
481,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
481,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
481,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel (with polyethylene housing)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H37260-0000
diam. × alt.
16.5 cm (6.5 in.) × 11.4 cm (4.5 in.)
Diametro
6.5 in.
Descrizione generale
Useful for grinding frozen samples, this product includes a heavily insulated blue polyethylene housing that keeps liquid nitrogen cold longer.
Caratteristiche e vantaggi
  • 304 stainless steel mortar suspended above a stainless steel bowl holds liquid nitrogen
  • Spare mortars are useful for grinding different types of samples on the same day
  • Insulated handle is removable for saving space; 10.2cm (4”) long
  • Three suction cup feet stabilize the unit on the workbench
  • Recommended size pestle is any size appropriate for a 275ml mortar (not included)
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)