BAF378570000
Mini-tubes strip
capacity 1 mL
Scegli un formato
524,00 €
Scegli un formato
About This Item
524,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 4800 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37857-0000
Capacità
1 mL
Diam. tubo
6.2 mm
Volume d’esercizio
1 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
- 1 mL tubes in separable ′strip form′ for use with multichannel pipettors
- Medical grade polypropylene resin construction
- Easy to cut strip of tubes into individual tubes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)