BAF378400000
Sampling spatula, polypropylene
non-sterile
Scegli un formato
36,50 €
Scegli un formato
About This Item
36,50 €
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37840-0000
Lungh. × Largh. × Alt.
152 mm × 19 mm × 13 mm
Lungh. complessiva
9 in.
Descrizione generale
- V-shaped spatula is perfect for sampling granulated or semi solid material
- Non-sterile
- Use different spatula for different materials to reduce cross contamination
- Sharp point will pierce most packaging
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)