Documenti fondamentali
BAF367381250
SP Bel-Art® Pharma Scoops
stainless steel, nominal capacity 1250 mL (42 oz)
Sinonimo/i:
dose scoop, spoon
Scegli un formato
1 EACH
234,00 €
234,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
234,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
234,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F36738-1250
Lungh. complessiva
12 in. (305 mm)
bowl L
7.625 in. (195 mm)
bowl diam.
4.875 in. (125 mm)
Capacità nominale
1250 mL (42 oz)
Descrizione generale
These reusable, high-quality scoops can be used time and time again for powder and granule handling in pharmaceutical and food handling settings.
Caratteristiche e vantaggi
  • Pharmaceutical 316 grade stainless steel
  • Easy to clean seamless design to help prevent cross-contamination
  • High salt and acid resistance, ideal for food sampling
  • Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
  • GMP compliant
  • Autoclavable
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)