Documenti fondamentali
BAF131653748
Super strength biohazard disposal bags
width × H × thickness 37 in. (940 mm) × 48 in. (1220 mm) × 0.05 mm (2 mil), pack of 100 ea, red
Sinonimo/i:
biohaz waste bag, biohazard disposal bags, waste bag
Scegli un formato
100 EACH
700,00 €
700,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EACH
700,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
700,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
red
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F13165-3748
Capacità
151.4-189.3 L (40-50 gal)
width × H × thickness
37 in. (940 mm) × 48 in. (1220 mm) × 0.05 mm (2 mil)
Descrizione generale
Protect against dangerous tears and leaks with extra strong, high impact polypropylene biohazard disposal bags.
Caratteristiche e vantaggi
Red bags printed with standard biohazard warning symbol and precautionary procedures in four languages: English, French, German and Spanish
  • Pass ASTM 1709 Dart Impact and ASTM 1922 Tear Resistance Tests
  • Extra heavy-duty; 0.05mm (2 mil) thick blended polymer
  • Autoclavable to 135°C (275°F)
  • Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
  • Extra large sizes available, call for quote
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)