Documenti fondamentali
BAF116620000
SP Bel-Art® indicator bottles
capacity 60 mL (2 oz), polyethylene
Sinonimo/i:
indicator drop bottle, polyethylene bottle
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polyethylene
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F11662-0000
Altezza
3.7 in. (94 mm)
94 mm
Capacità
60 mL (2 oz)
Descrizione generale
Double duty low density polyethylene bottles can be used as squirt bottles with the supplied tube and as dropper bottles when the tube is removed.
Caratteristiche e vantaggi
  • Excellent for use with indicator solutions or dyes
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)