Documenti fondamentali
BAF116370004
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 125 mL (4 oz), polyethylene
Sinonimo/i:
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polyethylene
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F11637-0004
Diam. tappo
24 mm
Capacità
125 mL (4 oz)
Descrizione generale
The sealer cap on these low density polyethylene dispenser bottles snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use.
Caratteristiche e vantaggi
  • Tip opening is 0.76mm (0.030")
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)