Documenti fondamentali
B74402
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitrotoluene
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
76-77 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
XFZFJQHXWJIBQV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)