Key Documents
B47707
Sigma-Aldrich
4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)valeric acid
95%
Sinonimo/i:
Diphenolic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3C(C6H4OH)2CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.32
Beilstein:
1886361
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CCC(O)=O)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H18O4/c1-17(11-10-16(20)21,12-2-6-14(18)7-3-12)13-4-8-15(19)9-5-13/h2-9,18-19H,10-11H2,1H3,(H,20,21)
VKOUCJUTMGHNOR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Ethanolamine ≥98%
Sigma-Aldrich
E9508
Ethanolamine
Diethylamine ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471216
Diethylamine
DCC 99%
Sigma-Aldrich
D80002
DCC
Aldobenedetto Zotti et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(2) (2020-01-26)
The effects of the addition of an aromatic hyperbranched polyester (AHBP) on thermal, mechanical, and fracture toughness properties of a thermosetting resin system were investigated. AHBP filler, synthesized by using a bulk poly-condensation reaction, reveals a glassy state at room