Documenti fondamentali
B23077
Sigma-Aldrich
Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
97%
Sinonimo/i:
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone, 4′-Hydroxydeoxybenzoin
Scegli un formato
5 G
58,80 €
58,80 €
Prezzo di listino84,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
58,80 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2COC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
58,80 €
Prezzo di listino84,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
148-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
JBQTZLNCDIFCCO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)